2-Fluorobenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L09316.06 L09316.14
L09316.06EA 51.5 EUR
L09316.06 L09316.14
2-Fluorobenzofenona ≥98%
2-Fluorobenzofenona
Purity: 98+% CAS No.: 342-24-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5864 Boiling Point: 149-150°/16mm Beilstein Reference: 2047045 MDL No.: MFCD00000318
Formula: C₁₃H₉FO
Pto. Ebullición: 149…150 °C (16 mmHg)
Densidad: 1,186
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000318
Núm. CAS: 342-24-5
EINECS: 206-440-1