4-Fluorobenzofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11185.14 A11185.22 A11185.36
A11185.14EA 51.2 EUR
A11185.14 A11185.22 A11185.36
4-Fluorobenzofenona ≥97%
4-Fluorobenzofenona
Purity: 97% CAS No.: 345-83-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 130-132°/3mm Beilstein Reference: 1869800 MDL No.: MFCD00000352
Formula: C₁₃H₉FO
Pto. Ebullición: 130…132 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 45…49 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000352
Núm. CAS: 345-83-5
EINECS: 206-463-7