Dibencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
112612500 112610010
ACRO112612500EA 129 EUR
ACRO112612500 ACRO112610010
Dibencilamina 98%
Dibencilamina
Formula: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
Pto. Ebullición: 300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004770
Núm. CAS: 103-49-1
EINECS: 203-117-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,03035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c17e97ec30680cc9e622a04bff55a48e1b301831&vid=c74bd48fc42a0747a1603d963976594b20a27385&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %