Dibencil éter 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzyl ether
148400010
148400025
ACRO148400010EA
56.9
EUR
ACRO148400010
ACRO148400025
Dibencil éter 99%
Dibencil éter
Formula:
C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅ MW: 198.26 g/mol Pto. Ebullición: 298 Pto. de fusión: 1.5…3.5 °C Densidad: 1.04 g/cm³ Pto. de inflamación: 135 °C |
Número MDL:
MFCD00004780 Núm. CAS: 103-50-4 EINECS: 203-118-2 UN: 3082 ADR: 9 III Índice Merck: 13,01134 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |