Dibencil éter ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Benzyl ether
A18447.0E
A18447.30
A18447.36
A18447.0EEA
91.7
EUR
A18447.0E
A18447.30
A18447.36
Dibencil éter ≥98%
Dibencil éter
Purity: 98+%
CAS No.: 103-50-4
Molecular Formula: C6H5CH2OCH2C6H5
Formula Weight: 198.27
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5620
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 298°
Beilstein Reference: 1911156
Merck Reference: 14,1132
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004780
Formula:
C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅ MW: 198.26 g/mol Pto. Ebullición: 298 °C Pto. de fusión: 3…4 °C Densidad: 1.040 Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004780 Núm. CAS: 103-50-4 EINECS: 203-118-2 UN: 3082 ADR: 9 III Índice Merck: 13,01134 |