Alcohol 4-benciloxibencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
A14949.09
A14949.18
A14949.09EA
44.2
EUR
A14949.09
A14949.18
Alcohol 4-benciloxibencílico ≥98%
Alcohol 4-benciloxibencílico
Purity: 98+%
CAS No.: 836-43-1
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.26
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 1877819
Formula:
C₁₄H₁₄O₂ MW: 214,26 g/mol Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004654 Núm. CAS: 836-43-1 EINECS: 212-649-9 |