Trifenilmetanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
158910500 158912500 158910010
ACRO158910500EA 50.9 EUR
ACRO158910500 ACRO158912500 ACRO158910010
Trifenilmetanol 97%
Trifenilmetanol
Formula: C₁₉H₁₆O
Pto. Ebullición: 360 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 160…164 °C
Densidad: 1,1884 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004445
Núm. CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Índice Merck: 13,09810
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤140 ppm
Arsenic (As) ≤8 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)