Trifenilmetanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 76-84-6
Molecular Formula: (C6H5)3COH
Formula Weight: 260.34
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White to cream
Melting Point: 161-164°
Boiling Point: 360-380°
Beilstein Reference: 1460837
Merck Reference: 14,9739
MDL No.: MFCD00004445
Formula:
C₁₉H₁₆O Pto. Ebullición: 360…380 °C Pto. de fusión: 161…164 °C Densidad: 1,1884 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004445 Núm. CAS: 76-84-6 EINECS: 200-988-5 Índice Merck: 14,9739 |