Trifenilmetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21196.0050 8.21196.0250
8.21196.0050EA 96.3 EUR
8.21196.0050 8.21196.0250
Trifenilmetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Trifenilmetanol
Formula: C₁₉H₁₆O
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160…163 °C
Densidad: 1,1884 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004445
Núm. CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Índice Merck: 13,09810
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 160 - 163 °C
Molar Mass 260.34 g/mol
Boiling Point 360 °C
Synonyms Triphenyl carbinol
Hill Formula C19H16O
Chemical Formula (C6H5)3COH