Alcohol bencidrilico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Difenilmetanol
105391000 105395000
ACRO105391000EA 38.5 EUR
ACRO105391000 ACRO105395000
Alcohol bencidrilico 99%
Alcohol bencidrilico
Formula: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Pto. Ebullición: 297 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 65…68 °C
Densidad: 1,054 g/cm³ (80 °C)
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004488
Núm. CAS: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Índice Merck: 12,01121
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.5 % (55 °C)
GC ≥98.5 %
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %