Alcohol bencidrilico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12884.0B
A12884.18
A12884.30
A12884.0BEA
149
EUR
A12884.0B
A12884.18
A12884.30
Alcohol bencidrilico ≥99%
Alcohol bencidrilico
Purity: 99%
CAS No.: 91-01-0
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 160°(320°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 297-298°
Beilstein Reference: 1424379
Merck Reference: 14,1090
MDL No.: MFCD00004488
Formula:
C₁₃H₁₂O Pto. Ebullición: 297…298 °C Pto. de fusión: 64…68 °C Densidad: 1,054 g/cm³ (80 °C) Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004488 Núm. CAS: 91-01-0 EINECS: 202-033-8 Índice Merck: 14,1090 |