2-(Bifenil-4-il)-metanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Alcohol 2-fenilbencilico
L07094.03 L07094.06
L07094.03EA 29.7 EUR
L07094.03 L07094.06
2-(Bifenil-4-il)-metanol ≥98%
2-(Bifenil-4-il)-metanol
Purity: 98% CAS No.: 2928-43-0 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 96°/0.04mm MDL No.: MFCD00004620
Formula: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Pto. Ebullición: 96 °C (0,04 mmHg)
Pto. de fusión: 47…51 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004620
Núm. CAS: 2928-43-0
EINECS: 220-892-7