4-(Bifenil-4-il)-metanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Alcohol 4-fenilbencilico
A11876.09
A11876.18
A11876.30
A11876.09EA
60.6
EUR
A11876.09
A11876.18
A11876.30
4-(Bifenil-4-il)-metanol ≥98%
4-(Bifenil-4-il)-metanol
Purity: 98+%
CAS No.: 3597-91-9
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 98-104°
Boiling Point: 184°/11mm
MDL No.: MFCD00004660
Formula:
C₁₃H₁₂O MW: 184,24 g/mol Pto. Ebullición: 184 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 98…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004660 Núm. CAS: 3597-91-9 EINECS: 222-745-2 |