Rojo de fenol, puro indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
151430250
151430050
151431000
ACRO151430250EA
99
EUR
ACRO151430250
ACRO151430050
ACRO151431000
Rojo de fenol, puro indicator
Rojo de fenol
Formula:
C₁₉H₁₄O₅S MW: 354.38 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003552 Núm. CAS: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Índice Merck: 13,07329 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in 95% ethanol) Clear soluble |
UV Lambda max | 555 to 561 nm (in buffer) |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥1700 (at lambda max., in buffer) |
Visual transition interval | from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) |