Rojo de fenol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
417240050 417240100 417241000
ACRO417240050EA 44.8 EUR
ACRO417240050 ACRO417240100 ACRO417241000
Rojo de fenol ACS
Rojo de fenol
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003552
Núm. CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Índice Merck: 13,07329
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test