Rojo de fenol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
16294.06 16294.14 16294.22
16294.06EA 40.4 EUR
16294.06 16294.14 16294.22
Rojo de fenol ACS
Rojo de fenol
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
pH indicator
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003552
Núm. CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Índice Merck: 14,7247