Rojo de fenol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B21710.09 B21710.18 B21710.30
B21710.09EA 37.3 EUR
B21710.09 B21710.18 B21710.30
Rojo de fenol
Rojo de fenol
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Odour: Odourless Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Pto. Ebullición: >300 °C
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003552
Núm. CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Índice Merck: 13,07329