Rojo de fenol ACS
Proveedor: Merck
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
MQ200
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
1.07241.0005EA 72.3 EUR
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
Rojo de fenol ACS
Rojo de fenol
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003552
Núm. CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Índice Merck: 13,07329
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.77 g/l (100 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 354.38 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3