Rojo de fenol Reag. Ph. Eur.
Proveedor: Merck
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59375.0001 1.59375.0100
1.59375.0001EA 254 EUR
1.59375.0001 1.59375.0100
Rojo de fenol Reag. Ph. Eur.
Rojo de fenol
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354.38 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003552
Núm. CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Índice Merck: 13,07329