Azul de timol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
420930050 420930100 420931000
ACRO420930050EA 42.2 EUR
ACRO420930050 ACRO420930100 ACRO420931000
Azul de timol ACS
Azul de timol
Formula: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466.6 g/mol
Pto. de fusión: 221 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005869
Núm. CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Índice Merck: 12,09541
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution passes test