Azul de timol sal sódica ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: S,S-Dióxido del hidrogeno-4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[5-metil-2-(1-metiletil)fenolato] sodio
420940100 420940250 420941000
ACRO420940100EA 58 EUR
ACRO420940100 ACRO420940250 ACRO420941000
Azul de timol sal sódica ACS
Azul de timol sal sódica
Formula: C₂₇H₂₉NaO₅S
Pto. de fusión: 283 °C (desc.)
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151093
Núm. CAS: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark orange to green-black to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution Passes test