Azul de timol ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
16272.04
16272.09
16272.18
16272.04EA
30.4
EUR
16272.04
16272.09
16272.18
Azul de timol ACS
Azul de timol
CAS No.: 76-61-9
Molecular Formula: C27H30O5S
Formula Weight: 466.60
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 223° dec.
Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol, dilute alkali solutions
MDL No.: MFCD00005869
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Formula:
C₂₇H₃₀O₅S MW: 466,6 g/mol Pto. de fusión: 223 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005869 Núm. CAS: 76-61-9 EINECS: 200-973-3 Índice Merck: 14,9400 |