Azul de timol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21370.09
B21370.18
B21370.09EA
26.9
EUR
B21370.09
B21370.18
Azul de timol
Azul de timol
CAS No.: 76-61-9
Molecular Formula: C27H30O5S
Formula Weight: 466.60
Melting Point: 223° dec.
Merck Reference: 14,9400
MDL No.: MFCD00005869
Formula:
C₂₇H₃₀O₅S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005869 Núm. CAS: 76-61-9 EINECS: 200-973-3 Índice Merck: 14,9400 |