Azul de timol ACS, Reag. Ph. Eur. indicador de pH, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08176.0005 1.08176.0025
1.08176.0005EA 91.1 EUR
1.08176.0005 1.08176.0025
Azul de timol ACS, Reag. Ph. Eur. indicador de pH, Supelco®
Azul de timol
Formula: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466.6 g/mol
Pto. de fusión: 221
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005869
Núm. CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Índice Merck: 12,09541
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.11 g/l (25 °C)
Melting Point 221 °C (decomposition)
Molar Mass 466.59 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3