1,1'-(1,1,2,2-Tetrametiletilen)dibenceno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
349980250 349981000
ACRO349980250EA 39.5 EUR
ACRO349980250 ACRO349981000
1,1'-(1,1,2,2-Tetrametiletilen)dibenceno 95%
1,1'-(1,1,2,2-Tetrametiletilen)dibenceno
Formula: H₃CC(CH₃)(C₆H₅)C(CH₃)(C₆H₅)CH₃
Pto. Ebullición: 170…171 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 90…110 °C
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053713
Núm. CAS: 1889-67-4
EINECS: 217-568-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %