1,2-Difeniletano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dibencilo
106230250 106231000 106230050
ACRO106230250EA 65.2 EUR
ACRO106230250 ACRO106231000 ACRO106230050
1,2-Difeniletano 99%
1,2-Difeniletano
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182.27 g/mol
Pto. Ebullición: 284 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 49…53 °C
Densidad: 1.01 g/cm³
Pto. de inflamación: 129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004796
Núm. CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Índice Merck: 12,01245
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %