1,2-Difeniletano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14617.14 A14617.22
A14617.14EA 43.9 EUR
A14617.14 A14617.22
1,2-Difeniletano ≥98%
1,2-Difeniletano
Purity: 98+% CAS No.: 103-29-7 Molecular Formula: C6H5CH2CH2C6H5 Formula Weight: 182.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-53° Boiling Point: 284° Solubility: Soluble in ether, chloroform Beilstein Reference: 508068 Merck Reference: 14,1198 MDL No.: MFCD00004796
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Pto. Ebullición: 284 °C
Pto. de fusión: 50…53 °C
Densidad: 1,013
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004796
Núm. CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Índice Merck: 14,1198