1,3-Difenilpropano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08849.09
L08849.04
L08849.09EA
338
EUR
L08849.09
L08849.04
1,3-Difenilpropano ≥98%
1,3-Difenilpropano
Purity: 98%
CAS No.: 1081-75-0
Molecular Formula: C15H16
Formula Weight: 196.29
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 158-159°/10mm
MDL No.: MFCD00043574
Formula:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅) Pto. Ebullición: 158…159 °C (10 mmHg) Densidad: 0,980 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043574 Núm. CAS: 1081-75-0 EINECS: 214-101-4 |