Difenilmetano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
117350010 117355000
ACRO117350010EA 128 EUR
ACRO117350010 ACRO117355000
Difenilmetano 99%
Difenilmetano
Formula: C₁₃H₁₂
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 24,5…25 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004781
Núm. CAS: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03360
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %