Ácido (2,3-dimetilfenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23942.03
B23942.06
B23942.14
B23942.03EA
27.4
EUR
B23942.03
B23942.06
B23942.14
Ácido (2,3-dimetilfenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,3-dimetilfenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 183158-34-1
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 175°
Beilstein Reference: 8050763
Formula:
C₈H₁₁BO₂ MW: 149.98 g/mol Pto. de fusión: ∼175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863524 Núm. CAS: 183158-34-1 |