Ácido (2,4-dimetilfenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23076.06
B23076.03
B23076.06EA
217
EUR
B23076.06
B23076.03
Ácido (2,4-dimetilfenil)metabórico ≥97%
Ácido (2,4-dimetilfenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 55499-44-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 204-208°
MDL No.: MFCD02683101
Formula:
C₈H₁₁BO₂ Pto. de fusión: 204…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683101 Núm. CAS: 55499-44-0 |