Ácido (2,5-dimetilfenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23740.03
B23740.06
B23740.14
B23740.03EA
36.7
EUR
B23740.03
B23740.06
B23740.14
Ácido (2,5-dimetilfenil)metabórico ≥98%
Ácido (2,5-dimetilfenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 85199-06-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 180°
Beilstein Reference: 3241785
Formula:
C₈H₁₁BO₂ MW: 149.98 g/mol Pto. de fusión: ∼ 180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863525 Núm. CAS: 85199-06-0 |