Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,6-dimetilfenil)borano
359270010 359270050 359270250
ACRO359270010EA 34.5 EUR
ACRO359270010 ACRO359270050 ACRO359270250
Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico 98%
Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₂
MW: 149.98 g/mol
Pto. de fusión: 105 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01009693
Núm. CAS: 100379-00-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %