Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi(2,6-dimetilfenil)borano
B24613.03
B24613.06
B24613.14
B24613.03EA
46.1
EUR
B24613.03
B24613.06
B24613.14
Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico ≥97%
Ácido (2,6-dimetilfenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 100379-00-8
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 120-126° dec.
MDL No.: MFCD01009693
Formula:
C₈H₁₁BO₂ MW: 149.98 g/mol Pto. de fusión: 120…126 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01009693 Núm. CAS: 100379-00-8 |