Ácido (3,4-dimetilfenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihydroxy(3,4-dimethylphenyl)borane, (3,4-Dimethylphenyl)metaboric acid, 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
L17461.03
L17461.06
L17461.03EA
39.1
EUR
L17461.03
L17461.06
Ácido (3,4-dimetilfenil)metabórico ≥98%
Ácido (3,4-dimetilfenil)metabórico
Purity: 98+%
CAS No.: 55499-43-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 2963858
Formula:
C₈H₁₁BO₂ MW: 149.98 g/mol Pto. de fusión: ∼ 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01009694 Núm. CAS: 55499-43-9 |