Ácido (3,5-dimetilfenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
B23434.03 B23434.06 B23434.14
B23434.03EA 39.9 EUR
B23434.03 B23434.06 B23434.14
Ácido (3,5-dimetilfenil)metabórico ≥98%
Ácido (3,5-dimetilfenil)metabórico
Purity: 98% CAS No.: 172975-69-8 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 235-237° Beilstein Reference: 7368658
Formula: C₈H₁₁BO₂
MW: 149.98 g/mol
Pto. de fusión: 235…237 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185689
Núm. CAS: 172975-69-8