α-α-α'-α'-Tetrabromo-o-xileno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
137971000
137970250
ACRO137971000EA
106
EUR
ACRO137971000
ACRO137970250
α-α-α'-α'-Tetrabromo-o-xileno 97%
α-α-α'-α'-Tetrabromo-o-xileno
Formula:
C₈H₆Br₄ Pto. Ebullición: 346 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 114…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000131 Núm. CAS: 13209-15-9 EINECS: 236-176-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 118 °C |
GC | ≥96.0 % |