4,5-Dibromo-o-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
B22727.03
B22727.06
B22727.03EA
49.2
EUR
B22727.03
B22727.06
4,5-Dibromo-o-xileno ≥97%
4,5-Dibromo-o-xileno
Purity: 97%
CAS No.: 24932-48-7
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.97
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2206183
Formula:
C₈H₈Br₂ Pto. de fusión: 85…87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082743 Núm. CAS: 24932-48-7 |