α-α'-Dibromo-m-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Bis(bromometil)benceno
B24959.09 B24959.18 B24959.30
B24959.09EA 85 EUR
B24959.09 B24959.18 B24959.30
α-α'-Dibromo-m-xileno ≥97%
α-α'-Dibromo-m-xileno
Purity: 97% CAS No.: 626-15-3 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 74-76° Beilstein Reference: 971085 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000178
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. Ebullición: 135…140 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 74…76 °C
Densidad: 1.959 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000178
Núm. CAS: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8 II