α-α'-Dibromo-p-xileno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Bis(bromometil)benceno
112940250 112941000
ACRO112940250EA 83.8 EUR
ACRO112940250 ACRO112941000
α-α'-Dibromo-p-xileno 97%
α-α'-Dibromo-p-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. Ebullición: 245
Pto. de fusión: 142…147 °C
Densidad: 2.012 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000182
Núm. CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or coarse crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm