α-α'-Dibromo-p-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Bis(bromometil)benceno
A13939.09 A13939.18
A13939.09EA 38.6 EUR
A13939.09 A13939.18
α-α'-Dibromo-p-xileno ≥97%
α-α'-Dibromo-p-xileno
Purity: 97% CAS No.: 623-24-5 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 144-148° Boiling Point: 245° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000182
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C
Pto. de fusión: 144…148 °C
Densidad: 2,012
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000182
Núm. CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3261
ADR: 8,II