5-Bromo-m-xileno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
294000250 294001000
ACRO294000250EA 113 EUR
ACRO294000250 ACRO294001000
5-Bromo-m-xileno 98%
5-Bromo-m-xileno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185.06 g/mol
Densidad: 1.36 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000087
Núm. CAS: 556-96-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %