5-Bromo-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21610.06
B21610.14
B21610.22
B21610.06EA
31.6
EUR
B21610.06
B21610.14
B21610.22
5-Bromo-m-xileno ≥98%
5-Bromo-m-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 556-96-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5490
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1926375
MDL No.: MFCD00000087
Formula:
C₈H₉Br Pto. Ebullición: 204 °C Densidad: 1,361 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000087 Núm. CAS: 556-96-7 |