5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-α-α-α-β-β-β-Hexafluoro-m-xileno, 3,5-Bis(trifluorometil)bromobenceno, 1-Bromo-3,5-bis(trifluorometil)benceno, 1,3-Bis(trifluorometil)-5-bromobenceno
307700100 307700500 307702500
ACRO307700100EA 68.3 EUR
ACRO307700100 ACRO307700500 ACRO307702500
5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno 99%
5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno
Formula: C₈H₃BrF₆
MW: 293.01 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 1.71 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000381
Núm. CAS: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %