5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-α-α-α-β-β-β-Hexafluoro-m-xileno, 3,5-Bis(trifluorometil)bromobenceno, 1-Bromo-3,5-bis(trifluorometil)benceno, 1,3-Bis(trifluorometil)-5-bromobenceno
A12337.09
A12337.18
A12337.30
A12337.09EA
50.8
EUR
A12337.09
A12337.18
A12337.30
5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥98%
5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno
Purity: 98%
CAS No.: 328-70-1
Molecular Formula: C8H3BrF6
Formula Weight: 293.01
Flash Point:
Formula:
C₈H₃BrF₆ MW: 293.01 g/mol Pto. Ebullición: 152…155 °C Pto. de fusión: –16 °C Densidad: 1.698 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000381 Núm. CAS: 328-70-1 EINECS: 206-334-5 |