2-Bromo-4,6-xilidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
B21272.09 B21272.14 B21272.18
B21272.09EA 73.4 EUR
B21272.09 B21272.14 B21272.18
2-Bromo-4,6-xilidina ≥98%
2-Bromo-4,6-xilidina
Purity: 98% CAS No.: 41825-73-4 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 75-79°/5mm Beilstein Reference: 3046484 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047826
Formula: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Pto. Ebullición: 75…79 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 42…46 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047826
Núm. CAS: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III