4-Bromo-2,6-xilidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
185190050 185190250
ACRO185190050EA 27.9 EUR
ACRO185190050 ACRO185190250
4-Bromo-2,6-xilidina 98%
4-Bromo-2,6-xilidina
Formula: C₈H₁₀BrN
Pto. Ebullición: 120 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007826
Núm. CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %