4-Bromo-2,6-xilidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2,6-dimetilanilina
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
A10712.09EA 45.5 EUR
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
4-Bromo-2,6-xilidina ≥98%
4-Bromo-2,6-xilidina
Purity: 98% CAS No.: 24596-19-8 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 120°/0.2mm Beilstein Reference: 1936300 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007826
Formula: C₈H₁₀BrN
MW: 200.08 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (0.2 mmHg)
Pto. de fusión: 47…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007826
Núm. CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III