4-Bromo-2,6-dimetilanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21931.14 B21931.06
B21931.14EA 49.3 EUR
B21931.14 B21931.06
4-Bromo-2,6-dimetilanísol ≥99%
4-Bromo-2,6-dimetilanísol
Purity: 99% CAS No.: 14804-38-7 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5450 Boiling Point: 117-120°/13mm Beilstein Reference: 1940290 MDL No.: MFCD00143259
Formula: C₉H₁₁BrO
MW: 215.09 g/mol
Pto. Ebullición: 117…120 °C (13 mmHg)
Densidad: 1.347
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143259
Núm. CAS: 14804-38-7