2,4-Dimetilbenzaldehído ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14655.06 A14655.14
A14655.06EA 35.5 EUR
A14655.06 A14655.14
2,4-Dimetilbenzaldehído ≥90%
2,4-Dimetilbenzaldehído
Purity: 90+% CAS No.: 15764-16-6 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5490 Odour: Almond-like Melting Point: -9° Boiling Point: 215-216° MDL No.: MFCD00003340
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Pto. Ebullición: 215…216 °C
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 1.02
Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003340
Núm. CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7